Wichtige Dokumente
C54201
1-(Chlormethyl)naphthalin
90%
Synonym(e):
1-Naphthylmethylchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
90%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.635 (lit.)
bp
167-169 °C/25 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
32 °C (lit.)
Dichte
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClCc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H9Cl/c12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2
InChIKey
XMWGTKZEDLCVIG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
269.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
132 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?