Merck
C30000
Sigma-Aldrich
4-Chlorbutyronitril
97%
About This Item
Lineare Formel:
Cl(CH2)3CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
103.55
Beilstein:
1633582
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.442 (lit.)
bp
195-197 °C (lit.)
Dichte
1.095 g/mL at 20 °C
SMILES String
ClCCCC#N
InChI
1S/C4H6ClN/c5-3-1-2-4-6/h1-3H2
InChIKey
ZFCFBWSVQWGOJJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
185.0 °F
Flammpunkt (°C)
85 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)