Wichtige Dokumente
631353
Ethyl-4-Bromphenylacetat
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H11BrO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
29-33 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
ester
SMILES String
CCOC(=O)Cc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C10H11BrO2/c1-2-13-10(12)7-8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6H,2,7H2,1H3
InChIKey
ZFDCWHPNBWPPHG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?