Wichtige Dokumente
C105805
Cyclohexanmethanol
ReagentPlus®, ≥99%
Synonym(e):
Cyclohexylmethanol, Hexahydrobenzylalkohol, Hydroxymethyl-cyclohexan, NSC 5288
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.465 (lit.)
bp
181 °C (lit.)
Dichte
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCC1CCCCC1
InChI
1S/C7H14O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7-8H,1-6H2
InChIKey
VSSAZBXXNIABDN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
170.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
77 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
C105805-25G | 4061833460627 |
C105805-100G | 4061833460610 |
C105805-5G | 4061833460634 |