Wichtige Dokumente
1154605
USP
Cyclohexylmethanol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Cyclohexanmethanol, Cyclohexylmethanol, Hexahydrobenzylalkohol, Hydroxymethyl-cyclohexan, NSC 5288
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
benzyl alcohol
Hersteller/Markenname
USP
Brechungsindex
n20/D 1.465 (lit.)
bp
181 °C (lit.)
Dichte
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
OCC1CCCCC1
InChI
1S/C7H14O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7-8H,1-6H2
InChIKey
VSSAZBXXNIABDN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
170.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
77 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)