Wichtige Dokumente
162167
3-Cyclohexen-1-methanol
98%
Synonym(e):
1,2,3,6-Tetrahydrobenzylalkohol, Cyclohexen-4-ylmethanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.484 (lit.)
bp
190-192 °C (lit.)
80-85 °C/18 mmHg (lit.)
Dichte
0.961 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
OCC1CCC=CC1
InChI
1S/C7H12O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-2,7-8H,3-6H2
InChIKey
VEIYJWQZNGASMA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
163.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
73 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?