Wichtige Dokumente
108464
Cyclohexancarboxaldehyd
97%
Synonym(e):
Hexahydrobenzaldehyd
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.452 (lit.)
bp
161-163 °C (lit.)
Dichte
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=CC1CCCCC1
InChI
1S/C7H12O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h6-7H,1-5H2
InChIKey
KVFDZFBHBWTVID-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
105.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
41 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?