Merck
Z727377
Hettich® rubber insert for buckets 1790 and 5092
for ROTANTA 460/460R and ROTINA 38/38R Centrifuges, Rubber Insert for buckets 1790 (Z729248) and 5092
Synonym(e):
Hettich® centrifuge adapters
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.22
Leistungsmerkmale
Holds 250 mL tubes
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hettich 1791
Methode(n)
centrifugation: suitable
cryopreservation: suitable
Kompatibilität
for use with 5092 (bucket)
Rechtliche Hinweise
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)