Wichtige Dokumente
ALD01702
N-(4-((4-hydroxy-2-methylbutan-2-yl)amino)phenyl)acetamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(CCO)NC1=CC=C(NC(C)=O)C=C1
InChI
1S/C13H20N2O2/c1-10(17)14-11-4-6-12(7-5-11)15-13(2,3)8-9-16/h4-7,15-16H,8-9H2,1-3H3,(H,14,17)
InChIKey
GLYHKRITLAIWFC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
ALD01702-250MG | 4061832972497 |