Wichtige Dokumente
108081
Di-p-toluoyl-D-weinsäure Monohydrat
98%
Synonym(e):
D-Weinsäure-2,3-di-p-toluoylester Monohydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +142°, c = 1 in methanol
mp (Schmelzpunkt)
163-165 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
ester
SMILES String
O.Cc1ccc(cc1)C(=O)O[C@@H]([C@H](OC(=O)c2ccc(C)cc2)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H18O8.H2O/c1-11-3-7-13(8-4-11)19(25)27-15(17(21)22)16(18(23)24)28-20(26)14-9-5-12(2)6-10-14;/h3-10,15-16H,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24);1H2/t15-,16-;/m0./s1
InChIKey
FOTRUJUPLHRVNU-MOGJOVFKSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?