Wichtige Dokumente
ALD01662
N-(4-(benzyloxy)-2-methylbutan-2-yl)-9H-fluoren-2-amine
About This Item
Form
solid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(CCOCC1=CC=CC=C1)(C)NC2=CC3=C(C=C2)C4=CC=CC=C4C3
InChI
1S/C25H27NO/c1-25(2,14-15-27-18-19-8-4-3-5-9-19)26-22-12-13-24-21(17-22)16-20-10-6-7-11-23(20)24/h3-13,17,26H,14-16,18H2,1-2H3
InChIKey
ZHIWNDDZLBTMEB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ähnliches Produkt
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)