Wichtige Dokumente
931586
(P(t-Bu)3)Pd(4-CF3-C6H4)(Br)
Synonym(e):
Bromo[tris(1,1-dimethylethyl)phosphine][4-(trifluoromethyl)phenyl]palladium, P(t-Bu)3 Pd G6 Br
About This Item
Empfohlene Produkte
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Qualitätsniveau
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Br[Pd]([P](C(C)(C)C)(C(C)(C)C)C(C)(C)C)C1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1
Verwandte Kategorien
Anwendung
Learn more about G6 Buchwald precatalysts
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)