Wichtige Dokumente
929506
ItOct-bimy HCl
≥95%
Synonym(e):
1,3-Bis(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)-1H-benzo[d]imidazol-3-ium chloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
SMILES String
CC(C)(CC(C)(C)C)N1C=[N+](C(C)(CC(C)(C)C)C)C2=C1C=CC=C2.[Cl-]
InChI
1S/C23H39N2.ClH/c1-20(2,3)15-22(7,8)24-17-25(19-14-12-11-13-18(19)24)23(9,10)16-21(4,5)6;/h11-14,17H,15-16H2,1-10H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
IVGBTUCNWBOROK-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)