Wichtige Dokumente
914096
1,3-Bis(2,6-di(3-pentyl)phenyl)imidazolium chloride
≥95%
Synonym(e):
IPent-HCl
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
362-364 °C
SMILES String
[Cl-].[n+]2(c[n](cc2)c3c(cccc3C(CC)CC)C(CC)CC)c1c(cccc1C(CC)CC)C(CC)CC
InChI
1S/C35H53N2.ClH/c1-9-26(10-2)30-19-17-20-31(27(11-3)12-4)34(30)36-23-24-37(25-36)35-32(28(13-5)14-6)21-18-22-33(35)29(15-7)16-8;/h17-29H,9-16H2,1-8H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
ODQOSTRWDUNLQB-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)