Wichtige Dokumente
656623
1,3-Bis-(2,6-diisopropylphenyl)imidazolinium-Chlorid
97%
Synonym(e):
N,N′-(2,6-Diisopropylphenyl)dihydroimidazolium-chlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: ligand
mp (Schmelzpunkt)
289-293 °C (lit.)
SMILES String
[Cl-].CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2CC[N+](=C2)c3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H39N2.ClH/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;/h9-14,17-21H,15-16H2,1-8H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
LWPXTYZKAWSRIP-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
A wide range of NHC ligands are commonly available which exhibit high activities.
Rapid progress in cross-coupling reactions of unactivated substrates catalyzed by metal complexes has transformed the chemical market-place through introduction of an extensive library of achiral and chiral phosphine ligands.