Z119083
Gerades Röhrchen
joint: ST/NS 24/40
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Schliffverbindung zum einfachen Kugelrohr-Kolben, Schlaucholive zum Anschluß an den Motorantrieb.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z119083-1EA | 4061837596476 |