919144
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
carboxylic acid functionalized, fluorescence λem 500 nm, 1 mg/mL in water
Synonym(e):
Fluorescent nanocrystals, QDs
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Konzentration
1 mg/mL in water
Fluoreszenz
FWHM 20-28 nm
λem 500 nm
, quantum yield ≥50%
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Vorsicht
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)