Wichtige Dokumente
924423
2,4,6-Trihydroxybenzene-1,3,5-tricarbaldehyde
Synonym(e):
1,3,5-Triformyl-2,4,6-trihydroxybenzene, 1,3,5-Triformylphloroglucinol, 2,4,6-Triformylphloroglucinol, 2,4,6-Trihydroxy-1,3,5-benzenetricarboxaldehyde
About This Item
Empfohlene Produkte
Funktionelle Gruppe
aldehyde
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Oc1c(c(c(c(c1C=O)O)C=O)O)C=O
InChIKey
KAPNIDMXEKQLMQ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)