Merck
Quantenpunkte
Fläschchen mit Quantenpunkten in den Farben Blau, Grün, Gelb und Rot zur Darstellung, dass die emittierte Farbe größenabhängig ist.
Quantenpunkte sind halbleitende Nanokristalle, in der Regel mit einem Durchmesser von 2 bis 10 Nanometern (10-50 Atome), die ein eintreffendes Lichtspektrum in eine andere Frequenz der Energieabgabe umwandeln können. Diese künstlichen Kristalle werden so stark zerkleinert, dass quantenmechanische Effekte auftreten. Quantenpunkte haben einzigartige optoelektronische Eigenschaften, die eine Abstimmung der Energieniveaus mit ihrer Wellenlänge oder Farbe ermöglichen. Die Partikel können durch Anpassung ihrer physikalischen Abmessungen dazu gebracht werden, bestimmte Wellenlängen des Lichts zu emittieren oder zu absorbieren. Mit zunehmender Größe der Quantenpunkte verschiebt sich die Emissionsfarbe in den roten Spektralbereich.
Zugehörige Produktressourcen
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Eigenschaften & Anwendungen von Quantenpunkten
Unsere Quantenpunkte zeichnen sich durch helle Emissionen, enge Größenverteilungen, hohe Reinheit und hohe Quantenausbeute aus und werden sowohl in organischen als auch in wässrigen Formulierungen angeboten.
  • Licht-emittierende Dioden (LED)
  • Festkörperbeleuchtung (SSL)
  • Displays
  • Photovoltaik (PV)
  • Transistoren
  • Quanteninformatik
  • Biomedizinische Bildgebung
  • Förster-Resonanzenergietransfer (FRET)
  • Biosensoren
Anorganische Quantenpunkte
Wir bieten eine Vielzahl von Quantenpunkten an, darunter Kern-Quantenpunkte, Kern-Schale-Quantenpunkte und legierte Quantenpunkte. Partikel vom Typ Kern bestehen aus einem einzigen Material, z. B. einem Chalcogenid. Kern-Schale-Quantenpunkte bestehen aus einem halbleitenden Kernmaterial und einer separaten Halbleiterschale, wie z. B. ZnS, häufig verwendet, um eine hohe Quanteneffizienz und Stabilität zu erreichen. Letztendlich behalten legierte Quantenpunkte ihre Größe bei, während sie die optischen Eigenschaften über homogene und gradientenförmige innere Strukturen abstimmen.
Anorganische Quantenpunkte bieten ein kontinuierliches Absorptionsspektrum und eine bessere Photostabilität als herkömmliche molekulare Farbstoffe. Mit Spektralbereichen von UV bis NIR sind unsere Quantenpunkte in einfach handzuhabenden Lösungen aus Wasser oder Toluol und mit einer breiten Palette von Oberflächenfunktionalisierungen für Anwendungen in der Biobildgebung erhältlich, einschließlich gängiger Chemikalien wie Carboxyl, Amin und Succinimidyl 4-(N-maleimidomethyl)cyclohexan-1-carboxylat (SMCC).
Quantenpunkte auf Kohlenstoffbasis
Quantenpunkte auf Kohlenstoffbasis weisen neben dem Quanteneinschluss und den Randeffekten viele vorteilhafte Eigenschaften auf, wie z. B. hohe Biokompatibilität, Wasserlöslichkeit, leichte chemische Modifizierung und katalytische Eigenschaften. Zu Quantenpunkten auf Kohlenstoffbasis gehören Graphen-Quantenpunkte (GQD) und Kohlenstoff-Quantenpunkte (CQD). GQD sind Graphen-Strukturen (sp2-hybridisierter Kohlenstoff), die aus mehreren Schichten mit lateralen Abmessungen von weniger als 100 Nanometern bestehen. CQD bestehen aus einer ungeordneten sp2- und sp3-hybridisierten Kohlenstoffstruktur, ähnlich wie amorpher Kohlenstoff, und haben physikalische Abmessungen von weniger als 10 Nanometern. ​​
Perowskit-Quantenpunkte
Perowskit-Quantenpunkte (PQD) sind halbleitende Materialien mit hoher Lumineszenzausbeute. Sie haben einen niedrigen Schwellenwert, eine abstimmbare Wellenlänge und eine ultrastabile stimulierte Emission (SE). Bei diesen Halbleitern handelt es sich um eine Klasse hybrider organisch-anorganischer Perowskit-Materialien auf Metallhalogenidbasis mit der gemeinsamen Formel ABX3, wobei A für Cäsium (Cs) oder FA (Formamidinium) und X für Chlor (Cl), Brom (Br) oder Iodid (I) steht. Sie haben eine direkte Bandlücke, die für eine Vielzahl optoelektronischer Bauelemente nützlich ist.
Quantenpunkt-Kits
Profitieren Sie von den einzigartigen optischen und biokompatiblen Eigenschaften unserer Quantenpunkt-Kits. Die Kits werden mit Nanopartikeln in gebrauchsfertigen Gemischen geliefert. Einfaches Screening von Antikörpern oder Entwicklung neuer In-vitro-Diagnostika. Es sind keine Vorkenntnisse im Bereich der Konjugation erforderlich. Nutzen Sie das Potenzial dieser leistungsstarken Materialien für Ihre Forschungsvorhaben.