Merck
902187
Sigma-Aldrich
Wasser-18O
(for PET), ≥98 atom % 18O
About This Item
Lineare Formel:
H218O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
20.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.12
Beschreibung
Normalized with respect to hydrogen
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
≥98 atom % 18O
Assay
≥99%
Form
liquid
Methode(n)
PET imaging: suitable
bp
100 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
0 °C (lit.)
Dichte
1.11 g/mL at 20 °C (lit.)
Kompatibilität
(for PET)
Massenverschiebung
M+2
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[18OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2
InChIKey
XLYOFNOQVPJJNP-NJFSPNSNSA-N
Anwendung
Appropriate for PET applications.
Verpackung
10 g, 20 g, and 50 g pack sizes are packaged in a GMP environment and are in septum sealed bottles.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)