Wichtige Dokumente
291110
4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosan
98%
Synonym(e):
Cryptand 222, Kryptofix® 222
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
68-71 °C (lit.)
SMILES String
C1COCCN2CCOCCOCCN(CCO1)CCOCCOCC2
InChI
1S/C18H36N2O6/c1-7-21-13-14-24-10-4-20-5-11-25-17-15-22-8-2-19(1)3-9-23-16-18-26-12-6-20/h1-18H2
InChIKey
AUFVJZSDSXXFOI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Als Elektrolytadditiv in der Isotachophorese (Trennverfahren, das besonders für die Analyse von kleinen Ionen geeignet ist) für die Analyse von Alkalimetallkationen.
- Als Komplexbildner bei der Herstellung von K+-geprägten Nanopartikeln mit Methacrylsäure als funktionelles Monomer, Ethylenglycoldimethacrylat als Vernetzer und 2,2′-Azobisisobutyronitril als Radikalinitiator.
- Als Struktursteuermittel (SDA) bei der Herstellung von AlPO4-Kristallen vom LTA-Typ.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?