Merck
332089
Sigma-Aldrich
Wasser-18O
10 atom % 18O
Synonym(e):
18O Wasser
About This Item
Lineare Formel:
H218O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
20.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Beschreibung
Normalized with respect to hydrogen
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
10 atom % 18O
Form
liquid
Mol-Gew.
18.22 by atom % calculation (10 atom % 18O)
bp
100 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
0 °C (lit.)
Dichte
1.11 g/mL at 20 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[18OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2
InChIKey
XLYOFNOQVPJJNP-NJFSPNSNSA-N
Verpackung
Dieses Produkt ist eventuell als Bulkware erhältlich und kann nach Bedarf abgefüllt werden. Für Informationen bezüglich Preisen, Verfügbarkeit und Verpackungen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst für stabile Isotope.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
By first labeling molecular oxygen and then body water with 18O in a rat, Lifson measured the 18O abundance in expired CO2 and found the oxygens in CO2 exchanged with the oxygen in water. Indeed, these two oxygen containing species were in rapid isotopic equilibrium due to the actions of what we now know is carbonic anhydrase (Lifson, 1966)