Wichtige Dokumente
790990
Pyruvic acid-d4
97 atom % D
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
97 atom % D
Assay
97%
Form
liquid
Massenverschiebung
M+4
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(O[2H])C(C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)/i1D3/hD
InChIKey
LCTONWCANYUPML-GUEYOVJQSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
179.6 °F
Flammpunkt (°C)
82 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)