Merck
677175
Sigma-Aldrich
Brenztraubensäure-1-13C
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Synonym(e):
αα-Ketopropionsäure-1-13C, 2-Oxo-propionsäure-1-13C, 13C-markierte Brenztraubensäure, Propanonsäure-1-13C
About This Item
Lineare Formel:
CH3CO13CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
89.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (CP)
Form
liquid
bp
165 °C
mp (Schmelzpunkt)
11-12 °C
Dichte
1.281 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)/i3+1
InChIKey
LCTONWCANYUPML-LBPDFUHNSA-N
Allgemeine Beschreibung
Brenztraubensäure-1-13C ist eine mit Isotopen markierte Vorstufe von Brenztraubensäure.
Anwendung
Hyperpolarisiertes 13C-markiertes Pyruvat und sein Metabolit Lactat wurden für die Echtzeit-Darstellung des Stoffwechselflusses in festen Tumoren und zur Beurteilung der Tumorreaktion auf Chemotherapie, Bestrahlung und auf gegen mTOR gerichtete Wirkstoffe verwendet.
Verpackung
Dieses Produkt ist eventuell als Bulkware erhältlich und kann nach Bedarf abgefüllt werden. Für Informationen bezüglich Preisen, Verfügbarkeit und Verpackungen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst für stabile Isotope.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
179.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ilwoo Park et al.
Journal of magnetic resonance imaging : JMRI, 33(6), 1284-1290 (2011-05-19)
To demonstrate the feasibility of using DNP hyperpolarized [1-(13)C]-pyruvate to measure early response to temozolomide (TMZ) therapy using an orthotopic human glioblastoma xenograft model. Twenty athymic rats with intracranial implantation of human glioblastoma cells were divided into two groups: one
Mette Hauge Lauritzen et al.
NMR in biomedicine, 26(11), 1496-1500 (2013-06-25)
A change in myocardial metabolism is a known effect of several diseases. MRS with hyperpolarized (13)C-labelled pyruvate is a technique capable of detecting changes in myocardial pyruvate metabolism, and has proven to be useful for the evaluation of myocardial ischaemia
Prasanta Dutta et al.
Cancer research, 73(14), 4190-4195 (2013-06-01)
Hyperpolarized (13)C magnetic resonance spectroscopy provides a unique opportunity to detect real-time metabolic fluxes as a means to measure metabolic treatment responses in vivo. Here, we show that pharmacologic inhibition of lactate dehydrogenase-A suppressed the conversion of hyperpolarized (13)C-pyruvate to
Albert P Chen et al.
Magnetic resonance in medicine, 73(6), 2087-2093 (2014-07-22)
Hyperpolarized [1-(13) C]lactate in solution may be a clinically relevant and safe substrate for real time MR investigations of key metabolic pathways. The potential of using hyperpolarized [1-(13) C]lactate for magnetic resonance studies of cardiac metabolism in vivo was explored.
Artikel
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning MRI/MRS and the use of isotopes in hyperpolarization.
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.