Wichtige Dokumente
760838
Allyl-Tetraisopropylphosphordiamidit
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.466 (lit.)
n20/D 1.467
bp
114-117 °C/0.4 mmHg (lit.)
Dichte
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
0.910 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)N(C(C)C)P(OCC=C)N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C15H33N2OP/c1-10-11-18-19(16(12(2)3)13(4)5)17(14(6)7)15(8)9/h10,12-15H,1,11H2,2-9H3
InChIKey
ZTEGHJIXOZLSOH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
188.0 °F
Flammpunkt (°C)
86.67 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)