Wichtige Dokumente
419362
Di-tert-butyl-N,N-diisopropylphosphoramidit
95%
Synonym(e):
Di-tert-butyl diisopropylphosphoramidite
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Brechungsindex
n20/D 1.444 (lit.)
bp
85-90 °C/0.2 mmHg (lit.)
Dichte
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)N(C(C)C)P(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/C14H32NO2P/c1-11(2)15(12(3)4)18(16-13(5,6)7)17-14(8,9)10/h11-12H,1-10H3
InChIKey
YGFLCNPXEPDANQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?