393835
3-(Diethylamino)-1,5-dihydro-2,4,3-benzodioxaphosphepin
technical grade
Synonym(e):
o-Xylylol-N,N-diethylphosphoramidit, Phosphorigsäure-(diethylamid)-o-xylylenester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.541 (lit.)
bp
95-96 °C/0.1 mmHg (lit.)
Löslichkeit
THF: soluble
acetonitrile: soluble
cold water: insoluble
dichloromethane: soluble
Dichte
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CCN(CC)P1OCc2ccccc2CO1
InChI
1S/C12H18NO2P/c1-3-13(4-2)16-14-9-11-7-5-6-8-12(11)10-15-16/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3
InChIKey
JDAKPBBWYIWXJF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- bicyclic glycosyl phosphite
- pentakis(o-xylylene phosphate)
- o-xylylene alkyl phosphites
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?