Merck
738964
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-hydrazinopyrazine
95%
Synonym(e):
3-Chloro-2(H)-pyrazinone hydrazone
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H5ClN4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.56
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
154-159 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
hydrazine
SMILES String
NNc1nccnc1Cl
InChI
1S/C4H5ClN4/c5-3-4(9-6)8-2-1-7-3/h1-2H,6H2,(H,8,9)
InChIKey
PUUGNIKJWZNTBK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)