Merck
777838
Sigma-Aldrich
3-Aminooxetane
97%
Synonym(e):
3-Oxetanamine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H7NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
73.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.453
Dichte
1.042 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
ether
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
NC1COC1
InChI
1S/C3H7NO/c4-3-1-5-2-3/h3H,1-2,4H2
InChIKey
OJEOJUQOECNDND-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
130.0 °F
Flammpunkt (°C)
54.44 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1