Wichtige Dokumente
737038
3-Aminotetrahydrofuran
95%
Synonym(e):
Tetrahydrofuran-3-amine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.458
Dichte
1.012 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
ether
SMILES String
NC1CCOC1
InChI
1S/C4H9NO/c5-4-1-2-6-3-4/h4H,1-3,5H2
InChIKey
MIPHRQMEIYLZFZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
120.0 °F
Flammpunkt (°C)
48.9 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)