Merck
728594
Sigma-Aldrich
5-Iod-1-pentin
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
1-Iodo-4-pentyne, 5-Iodo-1-pentyne, 5-Iodopentyne
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H7I
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.01
Beilstein:
1736711
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Funktionelle Gruppe
alkyl halide
iodo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ICCCC#C
InChI
1S/C5H7I/c1-2-3-4-5-6/h1H,3-5H2
InChIKey
SEHFYZRHGUPLSY-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
135.3 °F
Flammpunkt (°C)
57.38 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)