Wichtige Dokumente
94195
10-Undecin-1-ol
≥95.0% (GC)
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H20O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.28
Beilstein:
1702764
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.457
Dichte
0.877 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
OCCCCCCCCCC#C
InChI
1S/C11H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h1,12H,3-11H2
InChIKey
YUQZOUNRPZBQJK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?