Wichtige Dokumente
595918
1-Chlor-5-trimethylsilyl-4-pentin
97%
Synonym(e):
(5-Chlor-1-pentinyl)trimethylsilan
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
Cl(CH2)3C≡CSi(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.74
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.4560 (lit.)
bp
75-77 °C/20.6 mmHg (lit.)
Dichte
0.977 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
C[Si](C)(C)C#CCCCCl
InChI
1S/C8H15ClSi/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9/h4-5,7H2,1-3H3
InChIKey
UPVHIBLXQNNITH-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
(5-Chloro-1-pentynyl)trimethylsilane can be used to synthesize 5-trimethylsilyl-4-pentynyllithium (TMSPLi), which can be used as an initiator in the polymerization of styrene.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
149.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
65 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
"Acetylene-Functionalized Lithium Initiators for Anionic Polymerization. Powerful Precursors for ?Click? Chemistry"
Touris A, et al.
Macromolecules, 44(07), 1886-1893 (2011)