Merck
719382
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-Fluorphenylboronsäure -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8BClFNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
150-160 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.Nc1ccc(cc1F)B(O)O
InChI
1S/C6H7BFNO2.ClH/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9;/h1-3,10-11H,9H2;1H
InChIKey
NXCNVCKJELIVDM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)