Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
721379
2-Aminophenylboronsäure -hydrochlorid
≥95%
Synonym(e):
2-Aminophenylboronic acid HCl
Alle Fotos(3)
About This Item
Lineare Formel:
NH2C6H4B(OH)2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
145-156 °C
SMILES String
Cl.Nc1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C6H8BNO2.ClH/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,9-10H,8H2;1H
InChIKey
WPDASZCYRKGSTO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Reactant for:
- Preparation of small molecules with a trihydroxybenzene motif as pan-selectin antagonists and potential antiinflammatory agents
- Preparation of designed boronate ligands for glucose-selective holographic sensors
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?