Wichtige Dokumente
710342
rac-2-(Di-tert.-butylphosphino)-1,1′-binaphthyl
97%
Synonym(e):
rac-2-(Di-tert-butylphosphino)-1,1′-binaphthyl
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
mp (Schmelzpunkt)
144-148 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
CC(C)(C)P(c1ccc2ccccc2c1-c3cccc4ccccc34)C(C)(C)C
InChI
1S/C28H31P/c1-27(2,3)29(28(4,5)6)25-19-18-21-13-8-10-16-23(21)26(25)24-17-11-14-20-12-7-9-15-22(20)24/h7-19H,1-6H3
InChIKey
QGBQGMHXBSLYLZ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
R515450-1EA | |
710342-500MG | 4061832843575 |