Merck
708909
Sigma-Aldrich
1,4-Butandiisothiocyanat
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8N2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
29-33 °C
Funktionelle Gruppe
amine
isothiocyanate
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
S=C=NCCCCN=C=S
InChI
1S/C6H8N2S2/c9-5-7-3-1-2-4-8-6-10/h1-4H2
InChIKey
RRSISCMPUAGVJN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)