Merck
707511
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-(+)-N,N′-Dimethyl-1,2-bis[3-(trifluormethyl)phenyl]ethandiamin
97%
Synonym(e):
(1R,2R)-(+)-N,N′-Dimethyl-1,2-bis-[(3-trifluormethyl)-phenyl]-1,2-ethandiamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H18F6N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
376.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
powder
Assay:
97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]22/D +18.0°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
112-117 °C
SMILES String
CN[C@@H]([C@H](NC)c1cccc(c1)C(F)(F)F)c2cccc(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C18H18F6N2/c1-25-15(11-5-3-7-13(9-11)17(19,20)21)16(26-2)12-6-4-8-14(10-12)18(22,23)24/h3-10,15-16,25-26H,1-2H3/t15-,16-/m1/s1
InChIKey
SBGOGHODWUZHIY-HZPDHXFCSA-N
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)