Merck
707538
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-(−)-N,N′-Dimethyl-1,2-bis[3-(trifluormethyl)phenyl]ethylendiamin
97%
Synonym(e):
(1S,2S)-(−)-1,2-Bis-[3-(trifluormethyl)-phenyl]-N,N′-dimethylethylendiamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H18F6N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
376.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
113-115 °C (lit.)
114-118 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
fluoro
SMILES String
CN[C@H]([C@@H](NC)c1cccc(c1)C(F)(F)F)c2cccc(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C18H18F6N2/c1-25-15(11-5-3-7-13(9-11)17(19,20)21)16(26-2)12-6-4-8-14(10-12)18(22,23)24/h3-10,15-16,25-26H,1-2H3/t15-,16-/m0/s1
InChIKey
SBGOGHODWUZHIY-HOTGVXAUSA-N
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)