Wichtige Dokumente
707163
(1S,4S)-2,5-Diphenylbicyclo[2,2,2]octa-2,5-dien
95%
Synonym(e):
(S,S)-Phenyl-Bod
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]22/D +34.0°, c = 0.7 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
69-76 °C
Funktionelle Gruppe
phenyl
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C1C[C@H]2C=C([C@@H]1C=C2c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C20H18/c1-3-7-15(8-4-1)19-13-18-12-11-17(19)14-20(18)16-9-5-2-6-10-16/h1-10,13-14,17-18H,11-12H2/t17-,18-/m0/s1
InChIKey
BDYBOFJAEBJDMI-ROUUACIJSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?