Merck
473286
Sigma-Aldrich
Bis(catecholat)dibor
97%
Synonym(e):
2,2′-Bi-1,3,2-benzodioxaborol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H8B2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.81
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
189-196 °C (lit.)
SMILES String
c1ccc2ob(oc2c1)-b3oc4ccccc4o3
InChI
1S/C12H8B2O4/c1-2-6-10-9(5-1)15-13(16-10)14-17-11-7-3-4-8-12(11)18-14/h1-8H
InChIKey
WYBQOWXCLDXZNR-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Arylboronic acids and esters are invaluable tools for the chemical community. These powerful reagents are used for a variety of transformations, most notably the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.