Wichtige Dokumente
686360
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]anilin
96%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H15NSi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
94-98 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C11H15NSi/c1-13(2,3)9-8-10-4-6-11(12)7-5-10/h4-7H,12H2,1-3H3
InChIKey
CHTZIDLXGXGNMA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Baybars Köksoy et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 147, 111886-111886 (2020-11-29)
The present work describes the first synthesis of novel asymmetric zinc (II) phthalocyanine (ZnPc) including three boron dipyrromethene (BODIPY) and one ethyloxy azido moieties. Moreover, single walled carbon nanotube (SWCNT) surface was functionalized by this ZnPc containing BODIPY; using the