Merck
685771
Sigma-Aldrich
Imidazo[1,2-a]pyrazin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
90-94 °C
SMILES String
c1cn2ccnc2cn1
InChI
1S/C6H5N3/c1-3-9-4-2-8-6(9)5-7-1/h1-5H
InChIKey
MBVAHHOKMIRXLP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)