Wichtige Dokumente
597651
2-Ethinylanilin
98%
Synonym(e):
(o-Aminophenyl)acetylene, 2-Aminophenylacetylene, 2-Aminophenylethyne, 2-Ethynylbenzenamine, 2-Ethynylphenylamine, o-Ethynylaniline
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.6200 (lit.)
bp
229-230 °C (lit.)
Dichte
1.030 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Nc1ccccc1C#C
InChI
1S/C8H7N/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h1,3-6H,9H2
InChIKey
ALQPJHSFIXARGX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
208.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98.3 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?