Merck
682675
Sigma-Aldrich
2-Isobutyrylcyclohexanon
96%
Synonym(e):
2-(2-Methyl-1-oxopropyl)-cyclohexanon
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: ligand
Brechungsindex
n20/D 1.5006
Dichte
1.0076 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
CC(C)C(=O)C1CCCCC1=O
InChI
1S/C10H16O2/c1-7(2)10(12)8-5-3-4-6-9(8)11/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChIKey
PFOYYSGBGILOQZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
219.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
104.4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zhiyu Jia et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 53(42), 11298-11301 (2014-09-10)
The α-arylation of carbonyl compounds is generally accomplished under basic conditions, both under metal catalysis and via aryl transfer from the diaryl λ(3)-iodanes. Here, we describe an alternative metal-free α-arylation using ArI(O2CCF3)2 as the source of a 2-iodoaryl group. The
Artikel
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.