Merck
545090
Sigma-Aldrich
Europium(III)-acetat Hydrat
99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Europium acetate hydrate
About This Item
Lineare Formel:
Eu(CH3CO2)3 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
329.10 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
99.999% trace metals basis
Form
powder and chunks
Eignung der Reaktion
core: europium
reagent type: catalyst
SMILES String
O.CC(=O)O[Eu](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.Eu.H2O/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;;+3;/p-3
InChIKey
JGJIXMFWDPQYRL-UHFFFAOYSA-K
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Advanced Inorganic Materials for Solid State Lighting
Global Trade Item Number
SKUGTIN
545090-10G4061832568249
545090-1G4061826706312