Merck
393215
Sigma-Aldrich
Europium(III)-acetylacetonat Hydrat
Synonym(e):
Eu(acac)3
About This Item
Lineare Formel:
Eu(C5H7O2)3 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
449.29 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
solid
Zusammensetzung
Eu, 32.6-35.0% EDTA titration (dried basis)
Eignung der Reaktion
core: europium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
140 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O.CC(=O)\C=C(\C)O[Eu](O\C(C)=C\C(C)=O)O\C(C)=C\C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Eu.H2O/c3*1-4(6)3-5(2)7;;/h3*3,6H,1-2H3;;1H2/q;;;+3;/p-3/b2*4-3+;4-3-;;
InChIKey
GLDOQTGHEKXAIO-HXGNVLNTSA-K
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)