Merck
675199
Sigma-Aldrich
Methansulfonsäure-d (OD)
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
CH3SO2OD
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
97.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
98% (CP)
bp
167 °C/10 mmHg
Dichte
1.496 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[2H]OS(C)(=O)=O
InChI
1S/CH4O3S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H,2,3,4)/i/hD
InChIKey
AFVFQIVMOAPDHO-DYCDLGHISA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
338.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
170 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)