Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
669466
2-Brom-4′-(Trifluormethyl)acetophenon
95%
Synonym(e):
4-(Trifluormethyl)-phenacylbromid
Alle Fotos(3)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H6BrF3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
46-56 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
ketone
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)(F)c1ccc(cc1)C(=O)CBr
InChI
1S/C9H6BrF3O/c10-5-8(14)6-1-3-7(4-2-6)9(11,12)13/h1-4H,5H2
InChIKey
HEMROKPXTCOASZ-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PTPN6(5777)
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?