Wichtige Dokumente
245615
2-Brom-4′-nitro-acetophenon
95%
Synonym(e):
ω-Brom-4-nitro-acetophenon, 4-Nitro-phenacylbromid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
94-99 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
ketone
nitro
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrNO3/c9-5-8(11)6-1-3-7(4-2-6)10(12)13/h1-4H,5H2
InChIKey
MBUPVGIGAMCMBT-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PTPN6(5777)
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?